Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
98.35 € - 284.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Summenformel | Au |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
InChI-Schlüssel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC-Name | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15454515
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67089.AC |
25 mL |
98.35 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15464515
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67089.AE |
100 mL |
284.42 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gold sputtering target metal is retained for use as bullion reserves, but some is used within the electronics and jewellery industries, where it is frequently alloyed with other elements to improve the mechanical properties of the metal (e.g. copper and silver). Other uses for the metal are as a heat reflecting coating for glass as well as as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenGold-Sputtertargetmetall wird beibehalten, um als Goldreserven zu dienen, aber ein Teil davon wird in der Elektronik- und Schmuckindustrie verwendet, wo es häufig mit anderen Elementen legiert wird, um die mechanischen Eigenschaften des Metalls zu verbessern (z. B. Kupfer und Silber). Weitere Anwendungen für das Metall sind als wärmereflektierende Beschichtung für Glas sowie als dekoratives Medium.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Es ist löslich im Königswasser, HNO3/HCl.
Hinweise
Größenstreuung <15 %. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Dickentoleranz: ±0.015 Zoll; Durchmessertoleranz: +0.020/-0.0 Zoll
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
95% | |
5nm | |
Flüssig |
Rot | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Geruchsneutral | |
Lichtempfindlich |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern