Learn More
Gold-Nanopartikel, 70 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 548 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484545
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
  • Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 548nm absorption
Menge 100 mL
Partikelgröße 70nm
Empfindlichkeit Light sensitive
Form Flüssig