Learn More
Gold-Nanostäbe, 19 bis 25 nm Durchmesser x 50 bis 60 nm Länge, Dispersion in Wasser, 650 nm-Absorption, positiv geladen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanorods |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 19 to 25nm dia. x 50 to 60nm length, dispersion in water, 650nm Absorption, positively charged |
Siedepunkt | >60°C (decomposition) |
Menge | 100 mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Flüssig |