Learn More
Gold-Blank-Standard 1 For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11415978 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Au100 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Blank Standard 1
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
CAS Min. % 0.01, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.01, 2.0, 97.99
Summenformel Au
MDL-Nummer MFCD00003436
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:30050
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch