Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
Marke:  Gosselin™ LC2000-32
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11706565
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 L
Square
Seal and White Label
109mm
Unsteril
Rot
Ja
Ja
HDPE
Naturfarben
58 mm
HDPE
50/Karton
96 mm
EC N°1935/2004
Ja
230 mm
Doppel