Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11773044
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppel
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Farbe Naturfarben
Beschreibung Square
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Natural Seal
Material HDPE
Länge (metrisch) 109mm
Anzahl pro Packung 50/Karton
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 96 mm
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität CE, IVD, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 230 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppel