Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
Marke: Gosselin™ LC2000-10
120.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
Spezifikation
2 L | |
Quadratisch | |
58 mm große, blaue Kappe, montiert | |
Unsteril | |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Ja | |
LDPE | |
Einzelner Schraubverschluss |
Naturfarben | |
58mm | |
HDPE | |
Blau | |
Ja | |
Ja | |
58 mm |