Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
Marke:  Gosselin™ LC1000-16
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11749535
  • 151.45 € / 90 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Quadratisch
58mm
HDPE
90/Karton
Unsteril
Weiß
Ja
Weit
185 mm
Wattepfropf
Naturfarben
95 x 76 x 185mm
Einzel-Schraubverschluss aus HDPE mit Wattepfropf, weiß
95mm
White
76 mm
EC N°1935/2004
Ja
Square
HDPE