Learn More
GOT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GOT2
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863624
Unterlagen ansehen
Proteintech
14800-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16853624
Unterlagen ansehen
Proteintech
14800-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GOT2 is a glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and inner-membrane mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology.
Spezifikation
Spezifikation
GOT2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P00505, P00507, P05202
14719, 25721, 2806
GOT2 Fusion Protein Ag6514
Primary
-20°C
GOT2
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FABP 1, FABPpm, Fatty acid binding protein, GOT2, KAT4, KATIV, mAspAT, mitAAT, Transaminase A
GOT2
IgG
Antigen Affinity Chromatography