Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Automatische Bürette, Klasse AS, nach Pellet, mit Schellbachstreifen und Glasküken, mit seitlichem NS-Hahn, Wartezeit 30 Sekunden, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Original DURAN™ Büretten werden aus dem chemisch hochresistenten Borosilikatglas 3.3 gefertigt. Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Das heißt, die Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen den Fehlergrenzen der ISO und DIN. Die DURAN™ Büretten sind mit Glas- oder mit PTFE-Küken erhältlich. PTFE-Küken müssen im Gegensatz zu Glasküken nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht. Büretten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Mit Schellbachstreifen
- Mit Vorratsflasche (2000 ml) und Gummigebläse
- Mit seitlichem NS-Hahn
- Wartezeit 30 Sekunden
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse AS
- Lieferung bestehend aus Bürette, Bürettenflasche und Gummigebläse
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Material | Boro 3.3, PTFE, Polypropylen, PVC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Titration, volumetrische Messung, Messanalyse |
Enthält | 1/Packung |
Toleranz | ± 0,03 ml |