Learn More
Grant Instruments™ Grant BIO™ Adapter-Sets
Geeignet für verschiedene Vacutainer™ für den R-12-10 Austauschbaren Zentrifugenrotor
Marke:  Grant Instruments™ BN-13-75
216.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13459728
  • 222.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Austauschbarer Zentrifugenrotor für 12 10 bis 15 ml-Röhrchen
  • Abgerundete Enden, keine Verschlüsse
  • Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Länge 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 5 ml
75 mm
12/Packung
13 mm
R-12-10