Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Thermoschüttler
Fasst bis zu 32 Mikroröhrchen oder eine 96-Well Mikrotiterplatte für die PHMT Thermoschüttler-Serie
Marke:  Grant Instruments™ PSC24
244.89 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12942968
  • 382.72 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zusatz-/Ersatzblock für Thermoschüttler der PHMT-Serie für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
  • PSC18: Für 20 x 0.5 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC24: Für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen
  • PSC24N: Für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC32: Für 20 x 0.2 ml- und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
  • PSC96: Für eine 96-Well PCR-Mikrotiterplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
5 °C bis 100 °C
±0,1 °C
24 x 2,0 ml-Mikroröhrchen
Block