Learn More
Graphitfilz, 99.9 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11396938
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
25 x 25 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Forma: ca. .9.2 xg/10 x 10 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144065
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite felt
Farbe Grau bis Schwarz
Dichte 2g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Menge 25 x 25 cm