Learn More
Graphitfolie, 1 mm (0.04Zoll) dick, 97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386189
Click to view available options
Menge:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144065
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite foil
Namenshinweis 1mm (0.04 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 30 x 100 cm
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Folie