Learn More
SPEX™ SamplePrep Zubehörpakete für Mahlfläschchen
Enthält alles, was für den Betrieb von kleinen/mittleren/großen Mahlschalen im 6870 LargeFreezer/Mill™ erforderlich ist
1025.00 € - 1120.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schleif-Set |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | SamplePrep™ Mahlfläschchen, Fläschchen-Set |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13476148
|
SPEX™ SamplePrep
6870L |
Groß |
1025.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15330502
|
SPEX™ SamplePrep
6870S |
S |
1120.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Kleines Zubehörpaket
- Empfohlen bei der Verwendung kleiner Mahlfläschchen im großen 6870 Freezer/Mill
- Kompatibel mit: 6751 kleines Mahlschalen-Set, 6761 kleines Polyschalen-Set, 6771 kleines Cr-freies Mahlschalen-Set
- Empfohlen bei der Verwendung von Fläschchen mit mittlerer Größe im großen 6870 Freezer/Mill
- Kompatibel mit: 6881 mittelgroßes Mahlfläschchen Set, 6883 mittelgroßes Cr-freies Mahlfläschchen Set, 6885 mittelgroßes Polyschalen-Set
- Empfohlen bei der Verwendung großer Mahlfläschchen im großen 6870 Freezer/Mill
- Kompatibel mit: 6801 großes Mahlschalen-Set und 6871 großes Cr-freies Mahlschalen-Set
Spezifikation
Schleif-Set | |
SamplePrep™ Mahlfläschchen, Fläschchen-Set |