Learn More
Hafniumethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051590
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Herstellung refraktärer Beschichtungen
Hafnium ethoxide is a chemical used in the preparation of refractory coatings. Some of the other applications include Nano-materials & Thin Films, Display & Imaging, Catalysis & Synthesis, Hybrid & Disperse Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13428-80-3
Summenformel C8H24HfO4
Molekulargewicht (g/mol) 362.766
MDL-Nummer MFCD00070459
InChI-Schlüssel ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
PubChem CID 72429791
IUPAC-Name Ethanol; Hafnium
SMILES CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium ethoxide
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Siedepunkt 180°C to 200°C (13 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3180
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Formelmasse 358.73
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin