Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: DX Termination
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Marke: Hamilton™ 81326
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Verdünner (DX) – Dieser Anschluss ist für MICROLAB 500 Verdünner/Spender konzipiert und verfügt über einen seitlichen Anschluss.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,181 in. | |
4.61 mm | |
Kolbenanschlag für Geräte | |
200 psi | |
115 °C | |
1001 | |
Je | |
Microlab 500-Verdünner/Spender |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.355 Zoll | |
9.02 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
1 ml | |
Luer-Lock |