Learn More
Bellingham Stanley™ Hand-Refraktometer
Hochwertige Geräte für den Einsatz in rauesten Umgebungen
Spezifikation
Menge 1 Each
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Digitale OPTi-Handrefraktometer sind äußerst zuverlässige Geräte in Premium-Qualität, die für den Einsatz in rauesten Umgebungen geeignet sind. Hergestellt unter Verwendung der neuesten Fertigungstechniken, einschließlich Spritzguss aus Edelstahl, um die einfach zu reinigende Prismenschale zu konstruieren, Ultraschallschweißen, um die Gehäuse zu verbinden, und eine gummierte Schaltermembran, um einen weiteren Schutz vor Feuchtigkeit und übermäßiger Abnutzung zu gewährleisten. Kann verwendet werden, um die gelösten Feststoffe oder Mischungsverhältnisse zahlreicher Produkte von Frischobst bis zu Industriechemikalien zu kontrollieren.
  • Modelle mit Einzel- und Doppelskala
  • Nullkalibrierung mit Wasser
  • Flache Prismenschale
  • Ergonomisches Design mit kleinem Handabdruck
Zur Analyse von Lebensmitteln, Getränken, Früchten und Chemikalien, findet auch Anwendung in der Automobilindustrie
Spezifikation
Spezifikation
1 Each