Learn More
Schotte Kunststoffen™ HDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Recyclebar
- Naturfarben
- Weithals
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Weiß |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 180/Packung |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |