Learn More
Brand™ Rechteckige HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 11653129 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 54
GL 80
Aus lichtdurchlässigem HDPE. BRAND™ Rechteckige Weithalsflaschen aus HDPE sparen Platz auf engen Arbeitsflächen, Tischen und in Schränken. Der manipulationssichere Polypropylenverschluss ist mit einem Dichtkegel mit Haltering zum Herausdrücken versehen. Optimal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
  • Hergestellt aus lichtdurchlässigem HDPE.
  • Manipulationssicherer Verschluss aus Polypropylen mit Versiegelungskonus mit Haltering.
  • Platzsparend auf kleinen Theken, Tischen oder Schränken durch rechteckige Form.
  • Ideal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Farbe Durchscheinend
Abmessungen (L x B x H) 111 x 111 x 209 mm
Enthält Abnehmbarer Rückhaltering
Material HDPE
Länge (metrisch) 111 mm
Breite (metrisch) 111 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 80
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 209 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe mit Dichtungskonus