Learn More
S.C.A.T.™ Siebe aus HDPE
Marke: S.C.A.T.™ 117620
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1Pack | |
HDPE | |
For Trapping Stirrers Or Larger Contamin ant Particles. |
Sieve | |
For Ball-Valve-Funnel |