Learn More
Grant Instruments™ Block heating B-2SL for TS-DW Starlab™ 96/1200 μl
Aufnahme einer Deep-Well-Platte für TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Marke: Grant Instruments™ B-2S
560.54 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Block für eine Deepwell-Platte- Für eine bessere Wärmeübertragung an die Form der Mikrotiterplatten angepasst
- Drei Jahre Garantie
Spezifikation
TS-DW Thermoschüttler für Mikrotiterplatten | |
Block | |
Sarstedt™ 96/2200 µl Deepwell-Platte |