Learn More
Julabo™ Wärmeeinhängethermostat
Julabo™ Heiz-Einhängehermostate sind für verschiedene Badetanks bis zu einem Fassungsvermögen von 50 Litern erhältlich und mit einer Badeklammer ausgestattet.
Marke:  Julabo™ 9153000
Artikelnummer. 11975202
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • LED-Multianzeige für Ist- und Sollwerte, Warn-/Sicherheitsfunktionen und Pumpenstufe
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • PID2-Temperaturregelung mit Driftkompensation
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz
  • Einbau-Kühlschlange und Pumpensatz für externe Anwendungen als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
11 bis 16 l/min
Einhängethermostat
2 kW
MA
±0.01°C
33 cm
230 V 50/60 Hz 9 A
20°C to 200°C
LED
0.23 bis 0.45 bar
200 °C
15 x 13 x 33 cm
4 kg