Learn More
HEK 293 cells Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen HEK 293 cells
Konzentration 1.2 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16825585
Unterlagen ansehen
Proteintech
27347-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16815585
Unterlagen ansehen
Proteintech
27347-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is designed to detect the protein of the HEK293 cells.
Human Embryonic Kidney 293 cells, also often referred to as HEK 293, 293 cells, or less precisely as HEK cells are a specific cell line originally derived from human embryonic kidney cells grown in tissue culture. HEK 293 cells were generated in early 70s by transformation of cultures of normal human embryonic kidney cells with sheared adenovirus 5 DNA in Alex Van der Eb′s laboratory in Leiden, Holland.
Spezifikation
Spezifikation
HEK 293 cells
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
293, HEK 293 cells, HEK293
IgG
Protein A
Antibody
1.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Peptide
Primary
-20°C