Learn More
Helios Italquartz Hemispheric Dishes with Spout, Translucent
Round, capsule, bowl-shaped dishes with spouts constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
79.00 € - 277.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Durchscheinend, mit Ausguss |
---|---|
Bodenform | Rund |
Material | Quarz |
Form | Rund |
Typ | Hemisphärische Schale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15848004
|
Helios Italquartz
61F00101 |
5 ccm | 38 mm | 14 mm |
79.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15858004
|
Helios Italquartz
61F00108 |
240 ccm | 112 mm | 47 mm |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Translucent
- Round bottom
- Includes spout
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend, mit Ausguss | |
Quarz | |
Hemisphärische Schale |
Rund | |
Rund | |
Ausguss |