Learn More
Hemopexin Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 3A9D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Hemopexin
Klon 3A9D6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16828395
Unterlagen ansehen
Proteintech
66479-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16818395
Unterlagen ansehen
Proteintech
66479-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.
Spezifikation
Spezifikation
Hemopexin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Beta 1B glycoprotein, hemopexin, HPX
HPX
IgG1
Protein G
Antibody
3A9D6
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human, Rat
P02790, P20059, P50828
3263, 396998, 58917
Hemopexin Fusion Protein Ag8533
Primary
-20°C
HPX