Learn More
HEPPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPPSO buffer soln. |
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
pH | 8.0 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |