Learn More
Heptaldehyd, stabilisiert, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-71-7
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00007028
InChI-Schlüssel FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC-Name Heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptaldehyde
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 150.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CHO
Brechungsindex 1.4115 to 1.4135
Menge 1 L
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilisator 100ppm hydroquinone
Viskosität 0.977 mPa.s (15°C)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Stückchen