Learn More
Heptanfraktion, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120455
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Siedebereich 93.5 - 100.4 °C
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan-Fraktion
Schmelzpunkt -90.5 °C
Dichte 0.71 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 98.2 °C bis 98.4 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.397
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21