Learn More
Heptanophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080793
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 1671-75-6 | C13H18O | 190.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1671-75-6
Summenformel C13H18O
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00009539
InChI-Schlüssel UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
IUPAC-Name 1-Phenylheptan-1-on
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanophenone
Schmelzpunkt ∼17°C
Dichte 0.946
Siedepunkt 283°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5077
Menge 10 g
Beilstein 1865692
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) ≥98%