Learn More
Hexacarbonylchrom, weiß, kristallin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372148
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.056 g/mol
Hexacarbonylchromium is widely used as a catalyst for isomerization of alkenes. It is involved in the hydrogenation of 1,3-conjugated dienes and oxidation of allylic and benzylic positions. It acts as a precursor to prepare phenanthrenes, tricarbonyl(arene)chromium and Fischer carbine complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13007-92-6
Summenformel C6CrO6
Molekulargewicht (g/mol) 220.056
MDL-Nummer MFCD00010945
InChI-Schlüssel KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;chrom
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexacarbonylchromium
Schmelzpunkt ∽152°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water.
Formelmasse 220.06
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dampfdruck 0.35 hPa
Dichte 1.77