Learn More
Hexamethyldisiloxan, NMR-Gütegrad, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303876
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.379 g/mol
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für 1H-NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung chemischer Verschiebungen. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
Summenformel C6H18OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 162.379
MDL-Nummer MFCD00008265
InChI-Schlüssel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 100°C to 101°C
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Schmelzpunkt -67°C
Menge 100 g
Strukturformel (CH3)3SiOSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736258
Flammpunkt −2°C (28°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 162.38
Reinheit (%) 99.7%
Güte NMR
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.377
Dichte 0.764