Learn More
Hexan, CHROMASOLV™, ≥ 97 %, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
125.00 € - 1140.83 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC-Name | Hexan |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15614760
|
Honeywell-Chromasolv
34986-1L |
1 l | N/A | ||||||
15624760
|
Honeywell-Chromasolv
34986-2.5L |
2.5 l |
341.12 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15644760
|
Honeywell-Chromasolv
34986-6X1L |
6 x 1 l |
757.15 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15634760
|
Honeywell-Chromasolv
34986-4X2.5L |
4 x 2.5 l |
1140.83 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Chemische Identifikatoren
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
Hexan |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spezifikation
Hexan | |
0.659 g/ml bei 25 °C | |
−26 °C (−14.8 °F) | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
UN1208 | |
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥ 97 % |
110-54-3 | |
0.077 | |
453 °F | |
CH3(CH2)4CH3 | |
5.2 psi (37.7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C) | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18 mol | |
LC-MS CHROMASOLV™ |
Sicherheit und Handhabung
P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MN9275000
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.