Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform. ™Die Pipettenspitzen aus hochwertigem Polypropylen von Greainer BioONE eignen sich ideal für Gilson™ Pipetman Modelle.
Marke:  Greiner Bio-One 739290
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10758432
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
  • Autoklavierbar
  • Frei von Schwermetallen
  • Entspricht ISO 9001
  • Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
  • Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
  • Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 200 μl
Autoklavierbar
Bulk
Eppendorf Pipetten, Gilson™ Pipetman™ P200, Gilson™ Pipetman™ P100, Gilson™ Pipetman™ P20
Gelb
ISO 9001, DIN ISO 8655
500/Pk.