Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
Marke:  Fisherbrand™ 2908421
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17197804
  • 6000.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Elektrisch beheizte Tanks
  • Das Wasser wird vorgewärmt, bevor es in die Waschkammer gelangt, was kürzere Zykluszeiten ermöglicht
Spezifikation
Spezifikation
Hochgeschwindigkeitsmodul
Blaue Linie 5/IQ5
2 Tanks