Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Klappkupplung für Rührer
Klappkupplungen für Rührer mit GL10-Gewinde
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 06400510
179.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Drehgelenk (10 mm)
- Material: Stahl, vernickelt
Spezifikation
GL 10 |