Learn More
HMG20A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen HMG20A
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16899583
Unterlagen ansehen
Proteintech
12085-2-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16889583
Unterlagen ansehen
Proteintech
12085-2-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Plays a role in neuronal differentiation as chromatin-associated protein. Acts as inhibitor of HMG20B. Overcomes the repressive effects of the neuronal silencer REST and induces the activation of neuronal-specific genes. Involved in the recruitment of the histone methyltransferase KMT2A/MLL1 and consequent increased methylation of histone H3 lysine 4.
Spezifikation
Spezifikation
HMG20A
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9DC33, Q9NP66
10363, 315689, 66867
HMG20A Fusion Protein Ag2718
Primary
-20°C
HMG20A
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
high mobility group 20A, HMG box containing protein 20A, HMG20A, HMGX1, HMGXB1
Hmg20a
IgG
Antigen Affinity Chromatography