Learn More
Hoefer™ Vertical gel tank Mighty Small II Delux mini
Kombiniert die Vorteile des kleinen Formats mit der effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren.
Marke: Hoefer™ SE260-10A-1.0
804.72 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Komplett mit 1,0 mm-Zubehör
Spezifikation
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem | |
Maximale Größe der Glasplatte:3,9 x 3,14 in. (10 x 8 cm) oder 3,9 x 4,13 in. (10 x 10,5 cm) | |
Zubehör mit 1 mm | |
45 °C |