Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Pufferkammer
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
759.00 € - 1595.00 €
Spezifikation
Typ Pufferkammer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11584444
Unterlagen ansehen
Hoefer™
TE67
TE 62 oder der nicht mehr angebotene TE 62X-Transferbehälter Anschlüsse, Haken und Halter
1595.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11564444
Unterlagen ansehen
Hoefer™
TE56
TE 42 oder nicht mehr angebotene TE 52X-Transferbehälter Häkelnadel und Halter
759.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • With Heat Exchanger
Spezifikation
Spezifikation
Pufferkammer