Learn More
Lonza™ Humane mikrovaskuläre Lungen-Endothelzellen (HMVEC-L)
Speziell angereichert für LECs und BECs der Lunge.Lonza™ Humane mikrovaskuläre Lungen-Endothelzellen (HMVEC-L) umfasst Zellen, die aus kleinen Gefäßen innerhalb des normalen Lungengewebes isoliert und zu einer Reinheit von ≥ 90 % kultiviert wurden.Es handelt sich um eine gemischte Population von endothelialen Zellen aus Blut- (LBL) und Lymphgefäßen (Lly).
Marke:  Lonza™ CC-2527
Artikelnummer. 11670730
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Clonetics™ Primärzellen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich: Onkologie, Tumorgenese, Arzneimittelentwicklung, Kreislaufphysiologie, Wundheilung, Lymphangiogenese, Immunologie und Grundlagenforschung.Für jede erworbene Zellcharge liegt ein Analysenzertifikat vor.
  • Kryokonservierte Zellen: Garantie für 15 Populationsdoppelungen
  • Exprimieren CD31/105, von Willebrand Faktor VIII, sind positiv für die Aufnahme von acetyliertem Lipoprotein niedriger Dichte und positiv für PECAM
  • Sind negativ getestet auf Mykoplasmen, Bakterien, Hefe und Pilze; HIV-1, Hepatitis B und Hepatitis C werden nicht nachgewiesen
  • Garantierte Leistung: Bei Verwendung mit empfohlenen Medien (EGM™-2MV BulletKit™ Medium) und Reagenzien und bei Einhaltung der empfohlenen Protokolle