Learn More
Invitrogen™ Human PDGFR alpha ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EHPDGFRA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15415103
  • 706.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Platelet Derived Growth Factor-Receptor Alpha (Hu PDGFRA) ELISA quantitates Hu PDGFRA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFRA. Principle of the method The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
PDGFRA (PDGFR-alpha, Thrombozyten-abgeleiteter Wachstumsfaktor-Rezeptor, Alpha) gehört zur Familie der Protein-Tyrosin-Kinase und bindet an die Alpha-Kette von PDGF. PDGFR zeigt zwei verschiedene Isoformen, Alpha und Beta, die durch zwei verschiedene Gene codiert werden. PDGF-alpha-Rezeptoren werden in Oligodendrozyt Vorläuferzellen exprimiert, während PDGF-beta-Rezeptoren auf Neuronen exprimiert werden. PDGFR besitzen fünf Immunglobulin-ähnliche Domänen, die an der Ligandenbindung beteiligt sind. Zwei Tyrosinkinase-Domänen werden durch einen Kinase-Einsatz getrennt, an den PI-3-Kinase binden kann. PDGF AA kann nur PDGFR alpha binden und aktivieren, während PDGF BB sowohl PDGFR alpha als auch beta binden und aktivieren kann. Mitglieder der PDGF-Rezeptor-Unterfamilie sind Zelloberflächenrezeptoren, die als Mitogene für Zellen mesenchymalen Ursprungs fungieren und aus Alpha- und Beta-Isoformen von ∽190 bzw. 125 kDa bestehen. Aktivierte PDGF-Rezeptoren wirken auf Signalwege, die Zellwachstum, Aktin-Reorganisation, Migration und Differenzierung steuern. Beim Menschen befindet sich das Gen auf dem q-Arm des Chromosoms4. Studien an Knockout-Mäusen, bei denen die Homozygosität tödlich ist, zeigen, dass die Alphaform des aus Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktor-Rezeptors besonders wichtig für die Nierenentwicklung ist, da Mäuse heterozygot für den Rezeptor defekte Nieren-Phänotypen aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P16234
400 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
5156
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Tests
Neurobiologie
2 bis 8 °C
Human
4 h 45 min
0.49 bis 120 ng/ml
0.4 bis 120 ng/ml
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
1 h 20 min