Learn More
Cytiva HyClone™ Rinderserumalbumin (BSA)
Artikelnummer. p-7058032
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen mit HyClone™ Rinderserumalbumin (BSA).
  • pH7.0
  • Gefriergetrocknetes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP (21 CFR 820)-konformin ISO9001-zertifizierten Einrichtungen verpackt
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Pulver
Produkttyp BSA
Sterilität Unsteril
Endotoxin-Gehalt ≤ 10 EU/mg
pH 6,5 bis 7,5
Reinheits- oder Qualitätsgrad Cell Culture Grade
Menge 10 g