Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) HyClone™ gammabestrahltes charakterisiertes fötales Rinderserum (Australien)
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Weitere Assays | Alkalisches Phosphat, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Glucose, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Gammaglobulin, IgG, pH, Osmolalität |
Inhalt und Lagerung | < –1 °C |
Produkttyp | Gammabestrahltes charakterisiertes fötales Rinderserum (Australien) |
Menge | 1000 mL |
Sterilization Method | Steril gefiltert über eine True-Pool-Technologie mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm |
Getestet auf | Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |