Learn More
Cytiva HyClone™ Tetracyclin-geprüftes fötales Kälberserum
972.00 €
Spezifikation
Herkunftsland U.S.
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Hitzeinaktiviert Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Hitzeinaktiviert Preis Menge & Verfügbarkeit  
12319802
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30070.03TIH
Ja Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
U.S.
500 mL
Steril
500 ml