Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
IUPAC-Name | Wasser |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.02 |
Menge | 20 L |