Learn More
Ansell HyLite™ Nitrilbeschichtete Handschuhe
Die einzigartige Ansell-Nitril-Formulierung gewährleistet höhere Beständigkeit gegenüber scharfen und abrasiven Materialien.
Marke:  Ansell 27607110
47.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12690792
  • 67.85 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Besonders widerstandsfähig für den Einsatz in Umgebungen mit rauen, abrasiven Materialien
  • Aus Baumwolle und Jersey-Material für hohen Tragekomfort
  • Die einzigartige Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Sicherheitsmanschette erhöht den Schutz des Handgelenks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
Cut-and-Sewn-Aufbau
Blau, Naturfarben
Spezifisch
Tauchbeschichtete Handschuhe
4121B
Sicherheit
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Nitril
ANSI A1
Baumwolle
11
Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb und Metallherstellung
ActivArmr™ 27-607