Learn More
HYDRANAL™ – Titrant 5 E, Reagenz für die volumetrische Zwei-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072124 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titrationsmittel 5 E
Dichte 0.89 g/ml
Menge 100 ml
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
UN-Nummer UN1170