Learn More
Hydrazin-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457866
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrazin-Monohydrat wird als Reduktionsmittel verwendet. Es wird auch in der Wasseraufbereitung, insbesondere bei Abwässern und Industriekesseln, bei der Metallbehandlung und im Bergbau sowie bei der Synthese von Wirkstoffen in der pharmazeutischen Industrie wie 3-amino-1,2,4-Triazol-Cefazolin, Rizatriptan, Anastrozol,Fluconazol, Metazachlormetamitron-Pyrazol, Metribuzin, Paclobutrazol, Diclobutrazol, Propiconazol und Triadimefon verwendet. Es ist an der Herstellung von Heterozyklen wie Pyrazolen und Pyridazinen beteiligt. Es ist ein aktiver Bestandteil der Wolff-Kishner-Reduktion, die die Carbonylgruppe eines Ketons durch ein Hydrazonintermediär in eine Methylenbrücke umwandelt. Darüber hinaus wird es zur Spaltung von N-alkylierten Phthalimid-Derivaten verwendet. In der Einhorn-Brunner-Reaktion reagiert es mit Imiden, um Triazole zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Nicht mischbar mit Chloroform, Kohlenwasserstoffen und Äther.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.comInbompatible mit Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Kupfer, organischen Materialien und Zink verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Spezifikation
Siedepunkt 120°C to 121°C
Chemischer Name oder Material Hydrazine monohydrate
Schmelzpunkt -52°C
Menge 2500 g
Strukturformel H2NNH2·H2O
UN-Nummer UN2030
Flammpunkt 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
IUPAC-Name Hydrazinhydrat
Formelmasse 50.06 (32.05 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.431
Dichte 1.027
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrazine monohydrate