Learn More
Hydrazinmonohydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404047
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13775-80-9
Summenformel BrH5N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.958
MDL-Nummer MFCD00065394
InChI-Schlüssel DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine monohydrobromide, hydrazine hydrobromide, hydrazine, monohydrobromide, hydrazinium bromide, hydrobromic acid hydrazine, hydrazine, hydrobromide 1:1, hydrazine mono hbr, diamine hydrobromide, acmc-1bt6e, hydrazine hydrobromide, mono
PubChem CID 159693
IUPAC-Name Hydrazin;hydrobromid
SMILES NN.Br
Spezifikation
Siedepunkt ∽190°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Hydrazine monohydrobromide
Schmelzpunkt 92°C to 93°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN2928
Formelmasse 112.96
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroscopic