Learn More
Lauda™ Hydro H 6 V Vaporization Water Bath with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug
Vaporization water bath for gentle steaming work
Marca: Lauda™ L003103
931.80 CHF valido fino al 2025-07-31
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature adjustment via rotary knob with temperature scale
- 1-point temperature controller
- Water deficiency protection
- Adjustable water level regulator, sieve bottom and ring set as standard
- Bath interior, cover, sieve plate and heating element made of stainless steel
- All hole covers consist of a multi-part ring set and are removable
- Multi-piece ring set made of heat-resistant plastic
- Internal hole provided on cover frame to accommodate a stand rod
- Working temperature range: 25 to 100 °C
- Ambient temperature range: 10 to 40 °C
- Temperature stability: 3 ± K
- Heater power max: 1 kW
- Power consumption max: 1 kW
- Power consumption: 16 A
- Size of bath (Ø): 131 mm
- Number of bath openings: 4
- Overall dimensions (W x D x H): 682 x 232 x 190 mm
- Power supply: 230 V, 50/60 Hz
- Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
Specifica
25°C to 100°C | |
230 V |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto